주요 문서
261858
Sigma-Aldrich
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
99%
동의어(들):
6-Methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6N2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
190.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
mp
129-131 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow
작용기
nitrile
SMILES string
COc1ccc2nc(sc2c1)C#N
InChI
1S/C9H6N2OS/c1-12-6-2-3-7-8(4-6)13-9(5-10)11-7/h2-4H,1H3
InChI key
DEWDWBYQOFXKIH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole has been used in the synthesis of:
  • firefly luciferin via condensation with cysteine
  • luciferin β-glycosides, substrates for novel ultrasensitive enzyme assays
Luciferin intermediate.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of luciferin glycosides as substrates for novel ultrasensitive enzyme assays.
Amess R, et al.
Carbohydrate Research, 205, 225-233 (1990)
Analogs of firefly luciferin.
White EH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(7), 2344-2348 (1965)