주요 문서
261599
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilyl)morpholine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H17NOSi
CAS Number:
Molecular Weight:
159.30
Beilstein:
1071480
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
density
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
SMILES string
C[Si](C)(C)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H17NOSi/c1-10(2,3)8-4-6-9-7-5-8/h4-7H2,1-3H3
InChI key
JJOWIQMPCCUIGA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent for deoxynucleoside synthesis.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
84.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
29 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)