주요 문서
254843
Sigma-Aldrich
2-(4-Nitrophenyl)propionic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(C6H4NO2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
195.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
mp
88-89 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
nitro
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI key
RBSRRICSXWXMRC-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-(4-Nitrophenyl)propionic acid may be used in chemical synthesis.
기타 정보
Remainder isomers of 2-(nitrophenyl)propionic acid
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)