주요 문서
239437
Sigma-Aldrich
3-Ethoxypropylamine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5O(CH2)3NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
103.16
Beilstein:
1732287
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
ether
SMILES string
CCOCCCN
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-7-5-3-4-6/h2-6H2,1H3
InChI key
SOYBEXQHNURCGE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-Ethoxypropylamine was used to partially open the rigid oxetane chain, during the synthesis of oxetane-based oligomers, to generate some specific properties.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
91.4 °F - DIN 51755 Part 1
Flash Point (°C)
33 °C - DIN 51755 Part 1
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and modification of oxetane based oligomers with 3-ethoxypropylamine by focused microwave irradiation.
Baudel V, et al.
Eur. Polymer J., 38(3), 615-618 (2002)