주요 문서
239380
Sigma-Aldrich
2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
technical grade, 75%
동의어(들):
Benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCOC6H4SO3Na · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
208.17 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
분석
75%
양식
solid
작용기
aldehyde
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O4S.Na.H2O/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;;/h1-5H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
MGFBXWRKSPLCAK-UHFFFAOYSA-M
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Multi-Responsive Protein Nanocarriers from Anionic Dynamic Covalent Copolymer.
Polym. Chem. (2014)