주요 문서
229040
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide monohydrate
99.9% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
PtO2·H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
245.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99.9% trace metals basis
양식
powder
구성
Pt, 78-80%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: platinum
SMILES string
O.O=[Pt]=O
InChI
1S/H2O.2O.Pt/h1H2;;;
InChI key
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)