분석
99% trace metals basis
양식
solid
불순물
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
230 °C (lit.)
density
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Ag+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO3/c;2-1(3)4/h;(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
SDLBJIZEEMKQKY-UHFFFAOYSA-M
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges