주요 문서
225800
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
98%
동의어(들):
Ethylene glycol bis(trimethylsilyl ether)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
206.43
Beilstein:
1744217
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22O2Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
InChI key
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
123.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
51 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)