주요 문서
222038
Sigma-Aldrich
4-Butylbenzoyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3C6H4COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
196.67
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5351 (lit.)
bp
155-156 °C/22 mmHg (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
SMILES string
CCCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3
InChI key
OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Butylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]styrene (BBOS, monomer).
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Pragliola S, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200, 2338-2344 (1999)