주요 문서
221503
Sigma-Aldrich
Merrifield′s peptide resin
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g Cl- loading, 2 % cross-linked
동의어(들):
Chloromethylated polystyrene, Chloromethylated stryene/divinylbenzene copolymer, Chloromethylated styrene-divinylbenzene resin, Copolymer of styrene and divinylbenzene, chloromethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzyl chloride-co-divinylbenzene), Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, chloromethylated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
powder
Quality Level
교차
2 % cross-linked
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
1.0-1.5 mmol/g Cl- loading
입자 크기
200-400 mesh
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Merrifield Peptide Resins