주요 문서
215988
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) oxide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
V2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
149.88
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
양식
powder and chunks
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
1970 °C (lit.)
density
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
InChI key
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)