주요 문서
213934
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)dicarbonylnickel
동의어(들):
Bis(triphenylphosphine)nickel(0)dicarbonyl, Dicarbonylbis(triphenylphosphine)nickel(0), Nickel(0)bis(triphenylphosphine) dicarbonyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(C6H5)3P]2Ni(CO)2
CAS Number:
Molecular Weight:
639.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
반응 적합성
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
206-209 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Ni].[C-]#[O+].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2CO.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*1-2;/h2*1-15H;;;
InChI key
SLFKPACCQUVAPG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyst for:
  • Cyclotrimerization reactions
  • Cyclooligomerization reactions
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)