주요 문서
189553
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl chloride) carboxylated
average Mw ~220,000 by GPC, powder
동의어(들):
Poly(vinyl chloride-co-acrylic acid)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C3H4O2 · C2H3Cl)x
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
설명
carboxylated
Quality Level
양식
powder
분자량
average Mw ~220,000 by GPC
라벨링 범위
1.8% carboxyl
내재 점도
1.4 dL/g(lit.)
전이 온도
Tg 84 °C
solubility
acetone/carbon disulfide, MEK, THF: soluble
SMILES string
ClC=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H3Cl/c1-2-3(4)5;1-2-3/h2H,1H2,(H,4,5);2H,1H2
InChI key
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
경고
May contain vinyl chloride, an OSHA carcinogen. See 29 CFR part 1910
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
IIIrd International Symposium on Neural Transplantation. Cambridge, 6-11 August, 1989. Proceedings.
Progress in brain research, 82, 1-734 (1990-01-01)