182443
Polysulfone
average Mn ~22,000 by MO, beads
동의어(들):
Poly[oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylene(1-methylethylidene)-1,4-phenylene]
About This Item
추천 제품
양식
beads
pellets
Quality Level
autoignition temp.
1022 °F
용융 지수
6.5 g/10 min (343 °C/2.16 kg, ASTM D1238)
분자량
average Mn ~22,000 by MO
경도
69 (Rockwell M, ASTM D 785)
refractive index
n20/D 1.633
환원 점도
0.43-0.46 dL/g, 0.2 % (w/v) in chloroform(25 °C)(lit.)
전이 온도
Tg 190 °C
density
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C15H16O2.C12H10O4S/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h3-10,16-17H,1-2H3;1-8,13-14H
InChI key
ZUZZUJNBGCVPLQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
특징 및 장점
물리적 형태
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Materials Issues in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells