주요 문서
181919
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene adipate)
average Mw ~10,000 by GPC
동의어(들):
Ethylene glycol adipate, Poly(ethylene adipate), dihydroxy terminated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[OCH2CH2O2C(CH2)4CO]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
chunks
Quality Level
분자량
average Mw ~10,000 by GPC
density
1.183 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C6H10O4.C2H5O2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);3H,1-2H2
InChI key
CODQTHDBFINLJQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)