주요 문서
179027
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
178.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
80-82 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(11)8-2-3-9-10(6-8)13-5-4-12-9/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI key
HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone may be used in the preparation of acetylenic alcohols.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)