주요 문서
176613
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone-2,2,6,6-d4
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D4H6O
CAS Number:
Molecular Weight:
102.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])CCCC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i4D2,5D2
InChI key
JHIVVAPYMSGYDF-CQOLUAMGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
111.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
44 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)