About This Item
Linear Formula:
ND4Br
CAS Number:
Molecular Weight:
101.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
양식
solid
mp
452 °C (subl.) (lit.)
density
2.528 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[Br-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
InChI key
SWLVFNYSXGMGBS-JBISRTOLSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.