주요 문서
175684
Sigma-Aldrich
Ammonium-d8 sulfate
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(ND4)2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
140.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
기술
NMR: suitable
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i/hD8
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-KTOHAENGSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)