17380
Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate
≥99.0% (T), for peptide synthesis
동의어(들):
BTFFH, Fluoro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H16F7N2P
CAS Number:
Molecular Weight:
316.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
제품명
Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate, ≥99.0% (T)
분석
≥99.0% (T)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Coupling Reactions
mp
154-160 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F\C(N1CCCC1)=[N+]2/CCCC2
InChI
1S/C9H16FN2.F6P/c10-9(11-5-1-2-6-11)12-7-3-4-8-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-8H2;/q+1;-1
InChI key
MNJUGQKOHJQOCK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reagent for synthesis of immonium-type coupling reagents
기타 정보
Convenient peptide coupling reagent
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
A. El-Faham
Chemistry Letters (Jpn), 671-671 (1998)
L.A. Carpino et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 5401-5401 (1995)