주요 문서
171603
Sigma-Aldrich
DL-3-Phenylserine hydrate
98%
동의어(들):
beta-hydroxy-phenylalanine hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(OH)CH(NH2)CO2H·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
181.19 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
186 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
O.NC(C(O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.H2O/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13);1H2
InChI key
DUGXBGWTWDCGNP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)