주요 문서
156892
Sigma-Aldrich
Z-L-Alanine
98%
동의어(들):
Carbobenzyloxy-L-alanine, Z-Ala-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
223.23
Beilstein:
2056164
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]23/D −14.2°, c = 2 in acetic acid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
82-84 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-8(10(13)14)12-11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI key
TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)