주요 문서
156825
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride propanol complex
in excess propanol, BF3 14 wt. %
동의어(들):
(T-4)-Trifluoro(1-propanol)boron, Boron trifluoride-propanol complex (1:1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BF3 · CH3CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
127.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
구성
BF3, 14 wt. %
반응 적합성
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
농도
in excess propanol
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
density
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCO.FB(F)F
InChI
1S/C3H8O.BF3/c1-2-3-4;2-1(3)4/h4H,2-3H2,1H3;
InChI key
RQPQOULISUUGNY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
75.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
24 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)