주요 문서
15549
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Ala-OH
≥99.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-N-methyl-L-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H17NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
Beilstein:
2366513
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (TLC)
광학 활성
[α]20/D −30±1°, c = 1% in ethanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)10(5)8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI key
VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)