주요 문서
155373
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,2-trichloroethyl) phosphorochloridate
98%
동의어(들):
Bis(2,2,2-trichloroethyl) chlorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(Cl3CCH2O)2P(O)Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
379.22
Beilstein:
1820707
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
45-47 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)COP(Cl)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H4Cl7O3P/c5-3(6,7)1-13-15(11,12)14-2-4(8,9)10/h1-2H2
InChI key
ZHHCWQGVXYGWCW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Bis(2,2,2-trichloroethyl) phosphorochloridate was used in the preparation of epimeric 6-deoxyhexofuranosyl nucleoside 5′ -phosphate.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Novel analogs of nucleoside 3',5'-cyclic phosphates. I. 5'-Mono- and dimethyl analogs of adenosine 3',5'-cyclic phosphate.
R S Ranganathan et al.
The Journal of organic chemistry, 39(3), 290-302 (1974-02-08)