주요 문서
15481
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OSu
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Boc-L-phenylalanine N-hydroxysuccinimide ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H22N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
362.38
Beilstein:
715573
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −21.0±1°, c = 1% in dioxane
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
150-152 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H22N2O6/c1-18(2,3)25-17(24)19-13(11-12-7-5-4-6-8-12)16(23)26-20-14(21)9-10-15(20)22/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,19,24)/t13-/m0/s1
InChI key
NHUCANAMPJGMQL-ZDUSSCGKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)