주요 문서
15469
Sigma-Aldrich
Boc-Homophe-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
(S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, Boc-L-homophenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH2CH[NHCOOC(CH3)3]COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
279.33
Beilstein:
3653506
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D +6.5±1°, c = 2% in ethanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
76-80 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(13(17)18)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
MCODLPJUFHPVQP-LBPRGKRZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
R Voegeli et al.
International journal of cosmetic science, 39(2), 109-120 (2016-07-20)
The aim of this study was to optimize the synthesis of the plasmin and urokinase (uPA) inhibitor benzylsulfonyl-D-Ser-homoPhe-(4-amidino-benzylamide) (BSFAB), to characterize its activity and mechanism of action and to assess its use to improve stratum corneum (SC) barrier function. Peptide