주요 문서
15375
Sigma-Aldrich
Boc-Cys(StBu)-OH
≥99.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-S-tert-butylmercapto-L-cysteine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CSSCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
309.45
Beilstein:
1982924
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0% (TLC)
광학 활성
[α]20/D −153±3°, c = 2% in methanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
117-119 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4S2/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)7-18-19-12(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
PPQRALRLGBAWHD-QMMMGPOBSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)