주요 문서
153729
Sigma-Aldrich
2-Ethoxybenzaldehyde
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
150.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
136-138 °C/24 mmHg (lit.)
density
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1OCC
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
DUVJMSPTZMCSTQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Ethoxybenzaldehyde was used to study the 1,3-dipolar cycloaddition reactions.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
197.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Rate accelerations of 1, 3-dipolar cycloaddition reactions in ionic liquids.
Dubreuil JF and Bazureau JP.
Tetrahedron Letters, 41(38), 7351-7355 (2000)