주요 문서
152188
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2,2-dimethanol
98%
동의어(들):
NDM
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
mp
111-113 °C (lit.)
SMILES string
OCC1(CO)C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C9H14O2/c10-5-9(6-11)4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,7-8,10-11H,3-6H2/t7-,8+/m0/s1
InChI key
DSHXMENPUICESR-JGVFFNPUSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)