주요 문서
132624
Sigma-Aldrich
Tetramethyl orthocarbonate
98%
동의어(들):
Orthocarbonic acid tetramethyl ester, Tetramethoxymethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C(OCH3)4
CAS Number:
Molecular Weight:
136.15
Beilstein:
1737682
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.385 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C5H12O4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
InChI key
AHJWSRRHTXRLAQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tetramethyl orthocarbonate undergoes stereoselectively controlled acid hydrolysis.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
71.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Experimental evidence for the stereoelectronically controlled hydrolysis of orthocarbonates.
Li S and Deslongchamps P.
Tetrahedron Letters, 35(31), 5641-5644 (1994)