주요 문서
129577
Sigma-Aldrich
Magnesium acetylacetonate dihydrate
98%
동의어(들):
Magnesium 2,4 pentanedionate dihydrate, Mg(acac)2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3COCHC(O)CH3]2Mg · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
258.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
양식
solid
반응 적합성
core: magnesium
mp
265 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.CC(=O)\C=C(\C)O[Mg]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Mg.2H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/b2*4-3-;;;
InChI key
LDRHDOBLZDBGOP-VGKOASNMSA-L
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)