주요 문서
101605
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-iodobenzene
99%
동의어(들):
p-Chloroiodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4I
CAS Number:
Molecular Weight:
238.45
Beilstein:
1634414
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
bp
226-227 °C (lit.)
mp
53-54 °C (lit.)
작용기
chloro
iodo
SMILES string
Clc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
InChI key
GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)