Merck
ホーム測光分析・反射光分析排液中の硝酸塩の光度測定
排液中の硝酸塩の光度測定
排液中の硝酸塩の光度測定
はじめに
地下水の汚染を引き起こし、ひいては環境問題につながるおそれのある排液中の過剰な硝酸塩は大きな問題です。これらの問題の1つは富栄養化、つまり藻や植物の過剰な成長であり、これらは水界生態系に悪影響を及ぼすおそれがあります。1 そのため、硝酸塩レベルのモニタリングは環境上の理由から極めて重要です。ここでは、測光分析とSpectroquant®硝酸塩テストキットを用いた排液の硝酸塩測定について説明します。
実験方法
テストキットの製品番号と適用される方法を以下に示します:
  • 1.14542、1.14773:硝酸イオンは、濃縮硫酸中で安息香酸誘導体と反応して赤色のニトロ化合物を形成し、これが光度測定されます。
  • 1.14563、1.14764、1.09713:硝酸イオンは、硫酸・リン酸溶液中で2,6-ジメチルフェノール(DMP)と反応して4-ニトロ-2,6-ジメチルフェノールを形成し、これが光度測定されます。この方法はDIN 38405-9に似ています。
試薬・装置・関連製品
検査キット
この分析には、以下のいずれかのテストキットが必要です。
  • 硝酸塩セルテスト法:光度測定0.5 - 18.0 mg/L NO3-N 2.2 - 79.7 mg/L NO3- Spectroquant®(1.14542)
  • 硝酸塩セルテスト法:光度測定、DMP 0.5 - 25.0 mg/L NO3-N 2.2 - 110.7 mg/L NO3- Spectroquant®(1.14563*)
  • 硝酸塩セルテスト法:光度測定、DMP 1.0 - 50.0 mg/L NO3-N 4 - 221 mg/L NO3- Spectroquant®(1.14764*)
  • 硝酸塩テスト法:光度測定0.2 - 20.0 mg/L NO3-N 0.9 - 88.5 mg/L NO3- Spectroquant®(1.14773)
  • 硝酸塩テスト法:光度測定、DMP 0.10 - 25.0 mg/L NO3-N 0.4 - 110.7 mg/L NO3- Spectroquant®(1.09713*)
*Move 100には適合しません
装置
この分析には、以下のいずれかの装置が必要です。
  • Spectroquant® VIS Spectrophotometer Prove 100(173016)
  • Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 300(173017)
  • Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 600(173018)
  • Spectroquant® Photometer NOVA 30(1.09748)
  • Spectroquant® Photometer NOVA 60(1.09751)
  • Spectroquant® Photometer NOVA 60A(1.09752)
  • Spectroquant® Colorimeter Move 100(1.73632)
関連製品
  • 角型セル(幅10 mm)(1.14946)および/または
  • 角型セル(幅20 mm)(1.14947)および/または
  • 角型セル(幅50 mm)(1.14944)
サンプル調製
製品番号1.14542および1.14773は、高塩化物含有量のサンプル(> 1000 mg/L)に耐性があります。CODにはいずれも低い耐性を示します(1%)。製品番号1.14563、1.09713は、高い塩化物(1000 mg/L)およびCOD含有量(500 mg/L)に耐性がありますが、着色はありません。
濁りのあるサンプルは測定前にろ過してください。
分析
上記のテストキットで測定します。
計算式
硝酸塩含有量(単位:mg/L NO3-N)=分析値(単位:mg/L NO3-N)
関連製品
Loading
参考文献
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002