Merck
ホーム測光分析・反射光分析ソフトドリンクのpH
ソフトドリンクのpH
化学結合pHインジケータとの反応後のスマートフォンを用いたpH測定
ソフトドリンクのpH
はじめに
ソフトドリンクなどの飲料のpH値は、製品の品質に関する情報をもたらす最も重要なパラメータの1つです。ソフトドリンクのpH値は、通常pH 2.5~3.5の範囲です。1
ソフトドリンクのpHをチェックするための簡単な方法に、テストストリップがあります。
スマートフォンでMQuant®テストストリップを分析することにより、迅速、簡便かつ正確な結果が得られます。水溶液のpHを測定するための、最も簡単な方法をお試しください。この低価格で使いやすい分析測定システムは、水、食品、飲料サンプルの信頼性の高い定量化を、研究、産業、環境および診断薬分野のお客様にもたらします。
以下のアプリケーションノートでは、MQuant® pHテストストリップとMQuant® StripScanアプリを組み合わせて用いたソフトドリンクのpH値の測定についてご説明します。
実験方法
試薬紙に共有結合された特殊な指示染料の色が、サンプルのpH値に応じて変化します。
サンプル物質
ソフトドリンク(コーラ、栄養ドリンクなど)
測定範囲
pH 0~14
試薬・アクセサリー
試薬
MQuant® pHインジケータストリップpH 0 – 14ユニバーサルインジケータ(1.09535
アクセサリー
  • MQuant® Card(テストストリップボックスに付属)
  • MQuant® StripScanアプリ(Apple App StoreまたはGoogle Play Storeからダウンロード可能)
分析前処理
サンプルを原形のまま分析できます。
サンプル分析
以下の手順に従って分析します:
  1. アプリを起動します。
  2. MQuant® pHインジケータテストストリップと
    MQuant® Cardを用意します。
  3. テストストリップを不希釈のサンプル(15~25°C)に約2秒間浸します。必ず反応ゾーンが完全に浸るようにしてください。
  4. 余分な液体をストリップから振り落とし、ペーパータオルでストリップの裏面を拭きます。
  5. アプリでパラメータpH(1.09535)を選択します。画面にカウントダウンが表示され、パラメータpHを選択するとすぐに開始されます。
  6. カウントダウンの終了直前に、テストストリップをMQuant® Cardに載せます。
  7. 待ち時間が経過したら、テストストリップを載せたMQuant® Cardをスマホ画面のビューファインダーの範囲内に入れて、カメラを基準点に合わせます。
  8. スマートフォンのカメラによって自動的に写真が撮影されます。
  9. 結果が画面に表示されます。
結果
表1に、4種類のソフトドリンクのpH測定で示された、テストストリップの目視とStripScanの読み取り値、およびpH電極による測定値の比較を示します。
結論
MQuant® pHテストストリップとMQuant® StripScanアプリの組み合わせは、ソフトドリンクのpH値を分析するための迅速かつ容易な手段です。測定値は、pH電極による測定値と同等です。
いつもの通り、妥当性の確認と参照方法との結果比較を(新しい分析法を試す場合には必ず)行うことが推奨されます。
詳しい情報はこちら
製品
Loading
参考文献
1.
Reddy A, Norris DF, Momeni SS, Waldo B, Ruby JD. 2016. The pH of beverages in the United States. The Journal of the American Dental Association. 147(4):255-263. https://doi.org/10.1016/j.adaj.2015.10.019