Merck
MQuant® StripScan-推測でなく、測定を!
MQuant® StripScanモバイルアプリケーションはMQuant®テストストリップの結果をわずか数秒で読み取ります。食品・飲料生産の工程管理、消毒管理または環境検査で、以下のパラメータ測定にこのアプリを活用してください。
  • pH
  • アスコルビン酸
  • アンモニウム
  • 硝酸
  • 亜硝酸
  • 過酢酸
  • 過酸化物
  • 硫酸
  • 亜硫酸
  • 総硬度
MQuant® テストストリップはパラメータを半定量的に検出します。このアプリと組み合わせることで、結果を読み取る際に高いデジタル精度が得られます。
特長:
  • 迅速、正確、再現性のある結果-読み取り-信頼できるデジタルの結果が得られます
  • 容易なデータ管理、トレーサビリティ、記録と結果の共有
    • 現在、すべての適合するテストストリップに付属している、汎用性のあるカラーリファレンスカードを追加費用なしで提供
    • 無料のMQuant®StripScanアプリをAndroidとAppleのアプリストアで配布中-今すぐダウンロード!
このアプリを使ったパラメータの測定方法
アプリを使ったテストの実施
さまざまな化学試験パラメータの迅速かつ正確な読み取りのためのMQuant® StripScanアプリのロゴ
無料のMQuant® StripScanアプリのダウンロード
MQuant® StripScanアプリは、iOS 15およびAndroid OS 12以上のモバイルデバイス(スマートフォンとタブレット)に対応しています。結果を記録しデータを保存するためには、アプリでプロファイルを作成する必要があります。
ダウンロードには、Google Play StoreあるいはApple App Storeから「MQuant® StripScan」を検索するか、またはMQuant® Testとあわせて提供されるMQuant® カードにあるQRコードをスキャンしてください。
テストストリップ読み取り用の無料モバイルアプリを今すぐダウンロード
柑橘の果実、MQuant®アスコルビン酸テストストリップを用いたアスコルビン酸テストに供する果実由来の液体サンプルの入ったビーカー、そばにはMQuant® カラーリファレンスカードとテストストリップのパッケージ
モバイルデバイスのMQuant®StripScanアプリを起動し、検査のため製品パッケージに入っているMQuant®テストストリップとMQuant®カードを準備します。
MQuant® StripScanアプリでは、10種類の化学パラメータを容易に読み取ることができます。以下の関連製品を参照ください。 
    科学者が、小さなビーカーに入った液体にMQuant®テストストリップを浸漬し、化学試験パラメータを検査している
    テストストリップをサンプルに約2秒間浸します。余分な液体をストリップから振り落とし、ペーパータオルでストリップの裏面を拭きます。
      ユーザーが、MQuant®テストストリップを用いて検査した化学試験パラメータをMQuant® StripScanアプリで選択し、スマートフォンにインストールしたアプリにより、結果の読み取り値を表示させている
      アプリから関連するテストパラメータを選択し、カウントダウンの時計に示される待機時間に従います。
        ユーザーが、MQuant® StripScanアプリによる読み取り前に、浸漬したMQuant®テストストリップを、カラーリファレンスカード上に正しく置いている
        カウントダウンの間、サンプルに浸したテストストリップをMQuant® カードの灰色部分の中心に合わせます。
          ユーザーが、スマートフォンのMQuant® StripScanアプリを用いて浸漬したMQuant®テストストリップをスキャンすることにより、化学試験パラメータの結果を読み取っている
          カウントダウンが終了する前に、スマートフォンをMQuant®カードの上に置いて、カードと画面のマークを合わせます。
          自動的に読み取りが始まります。
            ユーザーが、スマートフォンにインストールしたMQuant® StripScanアプリで化学パラメータの試験結果を見ている
            試験結果がアプリ画面に直接表示されます。すべての試験結果がプロフィールに保存されます。 
              画像は、MQuant®テストストリップのパッケージ箱、ユニバーサルリファレンスカード、稼働中のMQuant® StripScanアプリを表示する2つの機器を示している
              MQuant® ウェブポータルにログインします(https://www.mquant-stripscan.com/login)。これで、ユーザープロフィールの管理、結果の表示と解析、およびチームメンバーとの試験データの共有/LIMSシステムへの直接送信が可能になります。