SAMPHV001
Millex Samplicity® filter
PVDF membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
別名:
0.45 μm PVDF syringe filter, Durapore® PVDF syringe filter, Millex-HV syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
物質
PVDF membrane
high-density polyethylene
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex™
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Samplicity®
テクニック
HPLC: suitable
直径
25 mm
容量
1.7 mL
ポアサイズ
0.45 μm pore size
フィッティング
inlet funnel (Easy loading)
outlet tip (for smooth transfer to HPLC vials)
輸送温度
ambient
詳細
SAMP2HVNB replaces SAMPHV001
Overview of Millex Samplicity® Filters for the Samplicity® G2 System
Overview of Millex Samplicity® Filters for the Samplicity® G2 System
- Samplicity® G2 Filtration System enables vacuum driven filtation of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials
- Filtration for HPLC sample prep without syringes
- Millex Samplicity®Filters provide integrated funnels and filters for easiest sample loading
アプリケーション
To be used with the Samplicity Filtration System. Powered by vacuum, the system takes minimal manual effort to filter 1 to 8 samples into standard HPLC vials in seconds, with higher recovery than syringe filters provide.
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLEX SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
試験成績書(COA)
製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)