Merck
SAMPHV001
Millipore
Millex Samplicity® filter
PVDF membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
別名:
0.45 μm PVDF syringe filter, Durapore® PVDF syringe filter, Millex-HV syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
PVDF membrane
high-density polyethylene
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Samplicity®
テクニック
HPLC: suitable
直径
25 mm
容量
1.7 mL
ポアサイズ
0.45 μm pore size
フィッティング
inlet funnel (Easy loading)
outlet tip (for smooth transfer to HPLC vials)
輸送温度
ambient
詳細
SAMP2HVNB replaces SAMPHV001
Overview of Millex Samplicity® Filters for the Samplicity® G2 System
  • Samplicity® G2 Filtration System enables vacuum driven filtation of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials
  • Filtration for HPLC sample prep without syringes
  • Millex Samplicity®Filters provide integrated funnels and filters for easiest sample loading
アプリケーション
To be used with the Samplicity Filtration System. Powered by vacuum, the system takes minimal manual effort to filter 1 to 8 samples into standard HPLC vials in seconds, with higher recovery than syringe filters provide.
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLEX SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany