分析法:土壌中の亜鉛
装置および試薬:
カタログ番号173016 Spectroquant® VIS Spectrophotometer Prove 100または
カタログ番号173017 Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 300または
カタログ番号173018 Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 600または
カタログ番号109748 Spectroquant® Photometer NOVA 30または
カタログ番号109751 Spectroquant® Photometer NOVA 60または
カタログ番号173632 Spectroquant® Colorimeter Move 100
カタログ番号114946 角型セル(幅10 mm)および/または
カタログ番号114947 角型セル(幅20 mm)および/または
カタログ番号114944 角型セル(幅50 mm)
カタログ番号100861 Spectroquant®亜鉛セルテスト
カタログ番号114566 Spectroquant®亜鉛セルテスト
カタログ番号100316 25% 塩酸
カタログ番号109970 1 mol/L 塩酸
カタログ番号105588 10% 水酸化ナトリウム溶液
カタログ番号109535 McolorpHast™ ユニバーサルインジケーターストリップ pH 0 - 14
カタログ番号109531 McolorpHast™ インジケーターストリップ pH 0 - 6
カタログ番号116754 水
土壌検査用活性炭
試料調製:
ガラス製ビーカーに、風乾し篩過(メッシュ2 mm)したサンプル10 gと、100 mLの1 mol/L 塩酸およびスパチュラ1杯分の土壌検査用活性炭を加え、1時間よく混合します。pHは1~2としてください(pHインジケーターストリップで確認)。必要に応じて、25% 塩酸を用いて調整します。
その後、pHメーターを用いて、懸濁液のpHを10% 水酸化ナトリウム溶液で3.0に調整します。次に、溶解していない物質を、折りたたみ式フィルターでろ過して取り除き、フィルター残渣を水で3回洗浄します。200 mLの標準的なメスフラスコにろ液と洗浄液を回収し、最終的に水を標線まで入れ、よく混合します。
分析:
上記の試験キットで測定します。
計算:
亜鉛含有量(単位:mg/kg Zn)=分析値(単位:mg/L Zn)×20