AIDDISON® ~ 創薬スクリーニングにAIの力を ~
新たなバーチャル創薬がここから始まります
AIDDISON®創薬スクリーニングソフトウェアは、人工知能(AI)、機械学習(ML)、およびコンピューター支援創薬(CADD)を組み合わせて創薬研究のニーズに対応する、新しいツールです。AIDDISON®は、皆様の効率的かつ効果的なリガンドベースおよび構造ベースの化合物設計のための統合プラットフォームとして、in-silico創薬スクリーニングのあらゆる側面を統合し、リード化合物の発見と最適化をサポートします。
創薬スクリーニングにおける AIDDISON®の強み
- 統合型ソフトウェア:統合されたプラットフォームですべてのin-silico創薬スクリーニングに必要なツールを統合管理し、ソフトウェア間のシームレスなデータフローを実現します。ツールの切り替えやデータの再フォーマット不要でお使いいただけます。
- 機械学習モデル:提供する独自の実証済みの実験アッセイデータに基づいてトレーニングされており、更に追加の独自データセットで学習を深められる柔軟性を備えています。
- 生成モデル:医薬品候補として望ましい特性を備えた新たな低分子設計を容易にします。
- クラウドシステム:安全で拡張性のあるオンデマンドのクラウドサービスは、複雑な解析をサポートし、信頼性の高い結果をより迅速にお届けします。
- ハイレベルのセキュリティ標準:ISO 27001認証により、安全なエンドツーエンドのデータフローを保証します。
- 使いやすさ:柔軟で直感的なツールとその統合により、創薬が加速されます。
- 時間の節約とコスト効率の向上:in-silico創薬スクリーニングにより、分子設計から化学合成に至るまで、より迅速かつ効果的な意思決定が可能になります。
AIDDISON®によるIN-SILICO創薬スクリーニングのリアルタイム最適化
合成可能性評価が組み込まれたAIベースの生成モデルを使用して、未開のケミカルスペースを探索します。
生成モデルにより、次のことが可能になります:
- AIモデルを使用することで、医薬品候補として望ましい分子を生成し、解析結果の多様性を向上
- 逆合成ソフトウェアSYNTHIA™を使用することで、合成アクセシビリティスコアを元にした解析結果の最適化
2D構造およびファーマコフォアモデリングを使用して、何十億もの仮想分子を探索します(FTrees、BiosolveIT を搭載)。
この機能により、次のことが可能となります:
- 化学構造の類似性一致とファーマコフォア検索を使用して、市場にある大規模なケミカルスペースに加え、独自のケミカルスペースを探索(SA-space™)
- 物理化学的特性および機械学習(ML)ベースのADME予測を自動的に計算
3D分子構造を参照リガンドに合わせて配置し、形状検索で最も一致する医薬品候補を特定します(Flare™、Cressetを搭載)。
フィルター、並べ替え、クラスター化して、以下に基づいて分子の最適なサブセットを抽出します:
- 医薬品候補として望ましい分子特性のマルチパラメータ最適化
- 次元削減とグラフィカルなプロパティ間の相関関係
最適なタンパク質-リガンド結合を実現するために、数百もの医薬品候補化合物とタンパク質の活性部位との分子相互作用を解析します(Flare™、Cressetを搭載)。
以下に基づいて医薬品候補を最終決定します:
- 3D分子構造のアライメント
- 形状ベースのアライメントとタンパク質-リガンド相互作用を利用した3D物性評価
AIDDISON®ユーザーからのフィードバック
"AIDDISON®is an integrated and easy-to-use tool for lead identification that brings together a suite of tools for modeling, docking and scoring molecules.”
-SVP, Drug Discovery,
Emerging Biotech
"With various prediction, docking, and analysis tools, this software will enable you to speed up drug discovery.”
-Head of Chemistry,
Pharmaceutical
"AIDDISON® combines data analytics with the ability to search several virtual databases to efficiently do hit expansion while incorporating preliminary molecular modeling to provide structural insights.”
-Drug Discovery Medicinal Chemist,
Emerging Biotech
"A one-stop-shop for medicinal chemists interested in molecular modeling and large chemical space exploration.”
-Medicinal Chemist,
Emerging Biotech
AIDDISON® 創薬スクリーニングソフトウェアで最適な医薬品候補化合物の探索を
AIDDISON® AIプラットフォームを活用し、創薬研究をより迅速かつコスト効率的に推進する具体的なインスピレーションとイノベーションを、ぜひ体験してみてください。
お問い合わせはこちら