カスタムGCカラム
クロマトグラフィーによる分離の最適化は、適切なカラムから始まります。どんなアプリケーションでもさまざまな因子に基づいて適切なカラムを選定します。
キャピラリーカラムでは、下記について検討する必要があります。
- 固定相
- カラム内径
- 膜厚
- カラム長
パックドカラムでは、Supelco®GCカラムはほとんどの市販GC機器に適合するように構成されています。自身でのカラム充填を希望するお客様用に、メルクではGC充填カラム構成部品(空のガラスカラム、すぐに使える充填品、固定相および固相担体)の幅広いセレクションも提供しています。お客様のニーズに合った在庫品を見つけられない場合、メルクはお客様の仕様に合わせたカラムおよび充填品を製造することができます。Supelco®はまた、GCパックドカラムの用途のために特別に設計した見つけにくいツールも提供しています。
カスタム製品
お探しのものが見つからない場合は、メルクの社内ガラス製造部門およびパックドGC製造チームが、お客様のニーズにぴったり対応させたカラムおよびカラム部品をカスタム製造することができます。選択および使用のガイドについては、下記のフォームに入力していただければ、メルクの技術サービスチームがお客様の依頼に対応します。