Merck
MISSION® esiRNA
個別のesiRNA(チューブ)
RNAi研究者は、MISSION® esiRNA(Eupheria Biotech社のテクノロジーを使用)により、実証済みでコスト効率のよい、シンプルな方法で、タンパク質をコードする遺伝子およびlncRNA(長鎖ノンコーディングRNA)の翻訳後サイレンシングを行うことができます。生物学的に調製されたesiRNAは、すべて同じmRNA配列をターゲットとする不均一なsiRNAプール(天然RNA、修飾なし)で構成されています。これらのマルチサイレンシングトリガーのオフターゲット効果は、単一の化学合成siRNAと比べて低く、特異性と効力の高い遺伝子ノックダウンをもたらします。
MISSION®esiRNA製品およびその仕様の詳細については、ここをクリックするか、以下の遺伝子ターゲットで検索してください。
詳細についてはよくある質問ページをご覧ください。