シーリングフィルム・ホイル・テープ
Products
シーリングフィルム
シーリングフィルムは、一般的なインキュベーション、細胞培養、PCRマルチウェルプレート、および保存など、さまざまな用途に使用されます。包括的な製品群を取り揃えているので、お客様の用途に最も合う、ヒートシール性、貫通性、非細胞傷害性、無菌性、またはポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ポリスチレン(PS)との適合性を有するさまざまな種類のシーリングフィルムから選択できます。
- 粘着フィルムでマイクロプレートを密封するための便利な方法を提供するSealMate™ システム。滅菌および非滅菌フォーマットとして利用できます。
- 簡単に穴を開けることができる厚さ70 μmのポリエチレンとアクリル接着剤から成るEZ-Pierce™ シーリングフィルムを使用すると、シングルチャネルまたはマルチチャネルのピペッターとロボットプローブによる直接サンプル回収が可能です。
- ThermalSeal RT™ およびRT2RR™ フィルムは、光学的に透明なポリエステルフィルムと強力で超滑らかな、非吸収性、非蛍光性の医療グレード接着剤を組み合わせたものであり、リアルタイムPCR用途で優れた性能を発揮します。
- ThermalSeal RTS™ シーリングフィルムは、不活性でカプセルに包まれたシリコン接着剤を含むポリオレフィンです。このシーリングフィルムは光学的に透明で、自己蛍光が少なく、リアルタイムqPCR、保管、およびタンパク質結晶化用途に特に適しています。
- ClearASeal Peel™ ヒートシール可能シールは、優れた光学的透明度と、qPCRに適したPP、PE、PS、および環状オレフィンコポリマー(COC)プレートとの適合性を有する透明フィルムとして利用できます。
- Gas PermASeal™ ヒートシール可能フィルムは、短期間のインキュベーションに加えて、農業用種子、昆虫、および細胞培養物の保管に最適です。
- Petri-Seal™ 粘着性シーリングフィルムは、ペトリ皿とマルチウェルプレートをシール(カバー)するために特別に設計された防水性、耐薬品性のシーリングテープであり、蒸発とコンタミネーションの可能性を低減します。
- DuraSeal® ラボ用伸縮性フィルムは、多目的のポリエチレン製の耐熱性および耐引裂性の透明フィルムであり、ガラス容器や容器に巻き付けると気密バリアを形成します。私たちは、Excel Scientificスペシャリストプレートシールの完全な製品群を提供できます。この選択ガイドでは、お客様の用途に最適なオプションを紹介します。
ホイル
ラボでの特定用途のために、滅菌済み、ヒートシール可能、貫通可能、プレカットなど、さまざまな形式で利用できる選択の幅が広いホイルからお選びください。ラボの皿を簡単に覆い、実験台、引き出し、トレイの安価なライナーを形成して、こぼれや汚染時に簡単に掃除できるアルミホイルを提供します。Mini Bin™ アルミホイルは、使いやすく、無駄を最小限に抑えるように設計されており、オートクレーブ、冷凍、インキュベーション、実験器具の保護、内張り、シーリング、および一般的な保管に最適な不定形サイズのホイル片を簡単に作れます。ThermASeal Foil™ ヒートシール可能シールは、PCRアプリケーション、特に水サーマルサイクラーに使用したり、溶媒やその他の有機物(酸やアルカリなど)の長期保管に使用できる、滅菌済みの非貫通型ホイルラミネートです。PCRサンプルやその他の化合物の保管と輸送のために、2つのヒートシール可能なシール製品バリエーションであるPierceASeal Foil™(貫通可能型ホイルラミネート)とPeelASeal Foil™(非貫通型シール)を提供しています。Scienceware® Super-Polyfoil™ ラップ/カバーシートには、オートクレーブ、インキュベーション、および化学ラボでの実験中に起こるピンホールの発生を阻止する特殊な熱可塑性ポリエステル層があります。お客様の貴重な時間を節約するために、医薬品との直接接触に関するFDA要件を満たし、一般的なラボ用容器を覆うために使用できる、カット済み、滅菌済み、RNaseおよびDNaseフリーのSpeedy-Foil®を提供しています。
- AluminaSeal™は、貫通可能な、非細胞毒性、滅菌済みのアルミニウムフィルムであり、PCR保管、インキュベーション、および光感受性サンプルの保護に最適です。
- PeelASeal Foil™ ヒートシール可能なシールは、PPプレート、PCRアプリケーション、および短期保管に使用される場合があります。
- eXTReme™ FoilSeal™ アルミホイルシーリングフィルムを使用すると、ピペットチップとロボットプローブを用いた直接サンプル回収が可能です。
梱包・ラベリング・滅菌テープ
お客様は、ラボ用途でのラベリング、絶縁および滅菌に使用されるテープの包括的な範囲から選択できます。多目的、粘着性のラベリングテープは、ペン、鉛筆、または油性マーカーで書き込むことができ、−23°Cから121°Cの温度で有効性を維持します。また、−65°Cから260°Cの極端な温度でも、湿気、熱、および寒さに耐えるシリコン絶縁シールドテープも提供しています。さらに、オートクレーブインジケーターテープであるSigmaware™ は、蒸気オートクレーブ内で121°Cで15分間ばく露された後、滅菌性を明確に示します。