Merck
1724747
USP
酸化亜鉛
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnO
CAS Number:
分子量:
81.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
zinc oxide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
InChI Key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、発行されている薬局方に収載および特定されているものとして提供されます。本製品のMSDS及び製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報は全て、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報及びサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
NaZnSiO3OHという、イオン交換、吸着及び触媒反応での応用の可能性がある新規のキラルフレームワーク物質の調製に使用されます。
酸化亜鉛 USP 標準品は、USP 公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。また、次のような USP モノグラフでも使用できます:
  • 酸化亜鉛粉末
  • 酸化亜鉛中性
  • 硫酸亜鉛点眼液
  • 炭酸亜鉛
アナリシスノート
これらの製品は、試験や定量にのみ使用できます。ヒトまたは動物への投与を目的としたものではありません。また、何らかの疾病の診断や治療、治癒に使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1724747-2G:4548174016329
1724747-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)