Merck
1369000
USP
炭酸リチウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
カルボリチウム, 炭酸リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li2CO3
CAS Number:
分子量:
73.89
Beilstein:
3999191
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lithium carbonate
メーカー/製品名
USP
mp
618 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
遺伝子情報
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Lithium carbonate USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Lithium Carbonate Capsules
  • Lithium Carbonate Tablets
  • Lithium Carbonate Extended-Release Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 炭酸リチウム
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1369000-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)