Merck
1295607
USP
グリセリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
グリセロール, 1,2,3-プロパントリオール, グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
分子量:
92.09
Beilstein:
635685
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
glycerin
自己発火温度
698 °F
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
グリセリン USP 標準品は、USP 公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでもご利用いただけます:
  • グリセリン点眼液
  • グリセリルジベヘネート
  • モノおよびジグリセリド
  • エチルセルロース分散液 type B
  • L-α-グリセリルホスホリルコリン
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイ専用です。ヒト又は動物への投与を目的としたものではありません。また何らかの疾病の診断や治療・治癒に使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under グリセリン
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
1295607-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)