Merck
1071508
USP
ビオチン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
D-ビオチン, Bios II, ビタミンB7, ビタミンH, 補酵素A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2O3S
CAS Number:
分子量:
244.31
Beilstein:
86838
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
biotin
メーカー/製品名
USP
mp
231-233 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI Key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Biotin USP reference standard suitable for use in specified USP compendial tests and assays.
Also used to prepare standard and standard stock solutions for assay by using liquid chromatography coupled with a UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Biotin Compounded Oral Suspension
  • Biotin Tablets
  • Biotin Capsules
  • Biotin
  • Water-Soluble Vitamins Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ビオチン
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1071508-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)