89866
p-トルエンスルホン酸 一水和物
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO3H · H2O
CAS Number:
分子量:
190.22
Beilstein:
3568023
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
5.9 (vs air)
アッセイ
95.0-105.0% (anhydrous basis, T)
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
9.5-11.5% water
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
89866-BULK:
89866-VAR:
89866-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)