Merck
58005
Supelco
Reagent sprayer for TLC plates
volume 250 mL, Bottle-Type
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
容量
250 mL
詳細
The extraction phase or adsorbent phase can be coated on to the solid phase as a thin film. Coating preparation is of three types; dipping, brush painting and spraying. Spraying method was widely used due to its stability and reusability.
アプリケーション
Compressed-air sprayers for spraying TLC plates. Sets include a glass-sprayer head and a choice of either bottle or tube with hexfoot stand.
Reagent sprayer may be used in thin-layer chromatography.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)