57304
SPMEファイバーアセンブリー ポリアクリラート (PA)
df 85 μm(PA, for use with manual holder, needle size 24 ga
別名:
SPMEファイバー、3個(マニュアル用)、W/85UM ポリアクリル樹脂コーティング
物質
fused silica fiber
plain white hub
品質水準
ニードルサイズ
24 ga
包装
pack of 3
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (PA)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
PA coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group polar semivolatiles (MW 80-300)
for use with manual holder
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「安全性の高い溶媒と補助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
固相微量抽出技術は、GC/MS分析に使用できます。サンプル調製を単純化し、迅速化します。また、抽出に必要な溶媒が削減されます。ポリアクリレートは、殺虫剤抽出における固定相として使用されます。
アプリケーション
SPMEファイバーアセンブリポリアクリレート(PA)は、水サンプル中の殺虫剤のSPME中の手動サンプリング、埋立地浸出液中のクロロフェノール、ヘッドスペース浸漬抽出および遊離脂肪酸の抽出に使用されました。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SPMEファイバーアセンブリー ポリアクリラート (PA)
最新バージョンのいずれかを選択してください: